Learn More
4'-Ethynylacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3559305
90.67 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
42472-69-5
C10H8O
144.17
MFCD04974025
WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
5123626
1-(4-ethynylphenyl)ethanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
42472-69-5
C10H8O
144.17
MFCD04974025
WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
5123626
1-(4-ethynylphenyl)ethanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4'-Ethynylacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67.0°C to 70.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CHCC6H4COCH3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-ethynylphenyl ethanone, 1-4-ethynyl-phenyl-ethanone, 4-acetylphenylacetylene, ethanone, 1-4-ethynylphenyl, 4'-ethynylacetophenone, 1-4-ethynylphenyl ethan-1-one, 4-acetylphenylethyne, 4-acetylphenyl acetylene, 1-4-ethynylphenyl-ethanone, ethanone,1-4-ethynylphenyl
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Ethynylacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.