Learn More
4-Ethynylanisole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001024
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
768-60-5
C9H8O
132.16
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-ethynyl-4-methoxybenzene
COC1=CC=C(C=C1)C#C
768-60-5
C9H8O
132.16
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-ethynyl-4-methoxybenzene
COC1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Ethynylanisole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C to 30°C
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 1.0190g/mL
Punti di ebollizione 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HC∽C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.019
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethynylanisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.