Learn More
4-Ethynylanisole, 97%
Codice prodotto. 10306684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306684 1 g Bottiglia in vetro 1g
10001024 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10306684 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379920010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-60-5
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00168815
InChI Key KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
IUPAC Name 1-ethynyl-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethynylanisole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C to 30°C
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 1.0190g/mL
Punti di ebollizione 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.019
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethynylanisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.