Learn More
4-Ethynylbenzaldehyde, 95%
Código de producto. 11902703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Imballaggio Tamaño de la unidad
11902703 1 g Bottiglia in vetro 1g
11359101 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11902703 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432940010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63697-96-1 | C9H6O | 130.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63697-96-1
Formula molecolare C9H6O
Molecular Weight (g/mol) 130.15
InChI Key BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771645
IUPAC Name 4-ethynylbenzaldehyde
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Ethynylbenzaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 94.5°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 4-ethynyl benzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl, benzaldehyde,4-ethynyl, p-ethynylbenzaldehyde, 4-acetylenylbenzaldehyde, acmc-209x0m, 4-ethynylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl-9ci
Peso formulazione 130.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Ethynylbenzaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.