Learn More
Bochem™ Pinza per condensatori a 4 branche in ghisa malleabile
Descrizione
- Ghisa malleabile
- Cromata
- Orientabile
- Rivestita in silicone
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Clip per condensatore |
| Materiale | Ghisa malleabile |
| Diametro (sistema metrico) | Da 50 a 100 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Diameter (Metric) Inside | Da 50 a 100 mm |