Learn More
4'-Fluoro(1,1'-biphenyl)-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10639534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639534 10 g Amber Glass Bottle 10g
10453963 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639534 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07015EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 116748-66-4
Formula molecolare C12H8ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 270.702
Numero MDL MFCD01631921
InChI Key CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 270.71
Percent Purity 97%