Learn More
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene, 98%
Codice prodotto. 11429066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429066 25 g 25g
11419066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17936.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 398-62-9 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene is a raw material used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene is a raw material used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in water 0.079 g/L 25°C.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 398-62-9
Formula molecolare C8H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 156.156
Numero MDL MFCD00012201
InChI Key DAGKHJDZYJFWSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoroveratrole, 1,2-dimethoxy-4-fluorobenzene, 3,4-dimethoxyfluorobenzene, 1-fluoro-3,4-dimethoxybenzene, 4-fluoro-1,2-dimethoxy-benzene, 3,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 4-fluoroveratrol, pubchem3048, acmc-1acnf, fluorobenzene, 3,4-methoxy
PubChem CID 593640
IUPAC Name 4-fluoro-1,2-dimethoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
Densità 1.171
Punti di ebollizione 120°C to 123°C (45 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Indice di rifrazione 1.51
Quantità 25 g
Beilstein 2441600
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.079g/L 25°C.
Peso formulazione 156.16
Percent Purity 98%