Learn More
4-Fluoro-1-naphthalenol, TRC
Codice prodotto. 30395796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395796 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF595270100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-1-naphthalenol
CAS 315-53-7
Formula molecolare C10H7FO
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-Fluoro-4-hydroxynaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthalenol, 4-Fluoro-1-naphthol.
InChI Formula InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
SMILES Oc1ccc(F)c2ccccc12
Molecular Weight (g/mol) 162.16