Learn More
4-Fluoro-1-naphthoic acid, 97%
Codice prodotto. 11412808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412808 5 g 5g
11402808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16778.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 573-03-5 | C11H7FO2 | 190.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573-03-5
Formula molecolare C11H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 190.173
Numero MDL MFCD00004011
InChI Key DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalene carboxylic acid, 4-fluoro-naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-1atch, maybridge3_003028, ksc270s4j, 1-carboxy-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 68448
IUPAC Name 4-fluoronaphthalene-1-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-1-naphthoic acid
Punto di fusione 223°C to 226°C
Quantità 5 g
Beilstein 2257292
Peso formulazione 190.18
Percent Purity 97%