Learn More
4-Fluoro-1-naphthoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30392162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392162 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392162 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF596465500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-1-naphthoic Acid
CAS 573-03-5
Formula molecolare C11H7O2F
Quantità 500 mg
Sinonimo NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
IUPAC Name 4-fluoronaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 190.17
Peso formulazione 190.043