Learn More
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol, 98%
Codice prodotto. 11413557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413557 5 g 5g
11403557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17309.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 364-32-9 | C6H3FN2O5 | 202.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-32-9
Formula molecolare C6H3FN2O5
Molecular Weight (g/mol) 202.10
Numero MDL MFCD00179333
InChI Key MDOWEUXXLVBZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2,6-dinitro, acmc-20ao7v, phenol, 2,6-dinitro-4-fluoro-,
PubChem CID 94951
IUPAC Name 4-fluoro-2,6-dinitrophenol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Punto di fusione 50°C to 56°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.1
Percent Purity 98%