Learn More
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11498666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498666 25 g 25g
11488666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16030.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1481-27-2
Formula molecolare C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numero MDL MFCD00143203
InChI Key HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-4-fluoro-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-hydroxybenzene, pubchem13252, acmc-1bzss, 4'-fluoro-2'-hydroxy
PubChem CID 2737326
IUPAC Name 1-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Punto di fusione 29°C to 34°C
Punti di ebollizione 65°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2249799
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 98%