Learn More
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11408676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11408676 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16030.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4 '-Fluoro-2 '-hydroxyacetophenone
CAS 1481-27-2
Punto di fusione 29°C to 34°C
Punti di ebollizione 65°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Formula molecolare C8H7FO2
Numero MDL MFCD00143203
Quantità 100 g
Beilstein 2249799
Sinonimo 4 '-fluoro-2 '-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl
InChI Key HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
IUPAC Name 1-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 154.14
PubChem CID 2737326
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 98%