Learn More
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11392307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392307 5 g 5g
11382307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09862.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51788-80-8 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51788-80-8
Formula molecolare C9H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 168.167
Numero MDL MFCD00061143
InChI Key YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-methoxyacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2'-methoxy-4'-fluoroacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-methoxybenzene, 2-methoxy-4-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone,, pubchem13459
PubChem CID 142887
IUPAC Name 1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 51°C to 53°C
Quantità 5 g
Beilstein 2251986
Peso formulazione 168.17
Percent Purity 97%