Learn More
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11312509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11312509 10 g 10g
11302509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26627.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 191014-55-8 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 191014-55-8
Formula molecolare C8H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 151.14
Numero MDL MFCD04116335
InChI Key HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
PubChem CID 2783329
IUPAC Name 4-fluoro-2-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Punto di fusione 75°C to 77°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 151.14
Percent Purity 97%