Learn More
4-Fluoro-2-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15512313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15512313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15512313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450010010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methoxypyridine
CAS 96530-81-3
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H6FNO
Numero MDL MFCD09835267
Quantità 1 g
Sinonimo pyridine, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methoxy-pyridine, 4-fluoro 2-methoxy pyridine, 2-methoxy-4-fluoropyridine, fluoromethoxypyridine, pubchem6596, acmc-209v4d, 4-fluoranyl-2-methoxy-pyridine, 3,3'-methylenebis 5-methyloxazolidine, pyridine, 4-fluoro-2-methoxy-9ci
InChI Key RGWFJFBUHTUVMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC=CC(F)=C1
IUPAC Name 4-fluoro-2-methoxypyridine
Molecular Weight (g/mol) 127.12
PubChem CID 338458
Peso formulazione 127.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-2-methoxypyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.