Learn More
4-Fluoro-2-methylaniline, 97%
Codice prodotto. 11474693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474693 5 g 5g
11484693 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474693 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11609.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-71-1
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Numero MDL MFCD00007832
InChI Key KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
PubChem CID 67982
IUPAC Name 4-fluoro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylaniline
Punti di ebollizione 90°C to 92°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1931798
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 97%