Learn More
4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11461127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461127 25 g 25g
11441127 1 g 1g
11451127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24117.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 139911-29-8 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139911-29-8
Formula molecolare C7H8BFO2
Molecular Weight (g/mol) 153.947
Numero MDL MFCD02093072
InChI Key IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
IUPAC Name (4-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 199°C to 201°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 153.95
Percent Purity 98%