Learn More
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11348886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348886 5 g 5g
11338886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19517.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7079-48-3 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7079-48-3
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.631
Numero MDL MFCD03094390
InChI Key XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2778602
IUPAC Name 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densità 1.433
Punti di ebollizione 245°C to 246°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 6720115
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 97%