Learn More
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 194°C to 196°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula molecolare | C7H8BFO2 |
Quantità | 25 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.