Learn More
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782833 5 g Bottiglia in vetro 5g
10611663 1 g Bottiglia in vetro 1g
10003393 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 139911-29-8
Numero MDL MFCD02093072
InChI Key IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
IUPAC Name (4-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 194°C to 196°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8BFO2
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 153.95
Peso formulazione 153.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.