Learn More
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30405173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405173 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405173 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF596520100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS 139911-29-8
Formula molecolare C7 H8 B F O2
Quantità 100 mg
Sinonimo B-(4-Fluoro-2-methylphenyl)boronic Acid, (2-Methyl-4-fluorophenyl)boronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES Cc1cc(F)ccc1B(O)O
IUPAC Name (4-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 153.947
Peso formulazione 154.06