Learn More
4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10139359 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10139359 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10139359 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431840500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-90-6, 109-99-9
CAS min. % 8.91, 86.64
CAS max % 13.36, 91.09
Colore Yellow
Densità 0.9580g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H6BrFMg
Formula lineare F(CH3)C6H3MgBr
Numero MDL MFCD01311469
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.958
Sinonimo 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[Mg]Br
IUPAC Name magnesium;1-fluoro-3-methylbenzene-4-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778803
Peso formulazione 213.33
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.