Learn More
4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10686524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10686524
Brand: Thermo Scientific Acros 249660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 448-39-5
Formula molecolare C8H7FN2O3
Molecular Weight (g/mol) 198.16
Numero MDL MFCD00031517
InChI Key UZBZEUCQENVPQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluoro-2'-nitroacetanilide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide, 4-fluoro-2-nitroacetanilide, maybridge1_003501, 4/'-fluoro-2/'-nitroacetanilide, labotest-bb lt00455473, labotest-bb lt03332301, acetamide,n-4-fluoro-2-nitrophenyl, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-acetamide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide #
PubChem CID 136289
IUPAC Name N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore Ochre to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3NO2NHC(O)CH3
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar,solvents
Peso formulazione 198.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.