Learn More
4-Fluoro-2-nitroaniline, 99%
Codice prodotto. 10125010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10125010 10 g Bottiglia in vetro 10g
10592251 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10125010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 233070100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-78-3
Formula molecolare C6H5FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 156.12
Numero MDL MFCD00007830
InChI Key PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
IUPAC Name 4-fluoro-2-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-nitroaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 95°C
Colore Orange to Brown
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(NO2)NH2
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar organic solvents,insoluble in non-polar organic solvents,approx. 12% soluble in alcohol (15°C)
Peso formulazione 156.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder