Learn More
4-Fluoro-2-nitroanisole, 98%
Codice prodotto. 15487608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15487608 5 g 5g
15497608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61110.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445-83-0
Formula molecolare C7H6FNO3
Molecular Weight (g/mol) 171.13
Numero MDL MFCD00013375
InChI Key FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
PubChem CID 565656
IUPAC Name 4-fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-nitroanisole
Punto di fusione 62°C to 64°C
Colore Brown-Yellow
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid