Learn More
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 15418568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418568 5 g 5g
15408568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61971.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2923-96-8 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2923-96-8
Formula molecolare C7H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD01666439
InChI Key ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-nitro, pubchem15643, acmc-1chrz, wln: wnr cf fvh, 2-nitro-4-fluorobenzaldehyde, ksc494k6p, 4-fluoro-2-nitro benzaldehyde
PubChem CID 76226
IUPAC Name 4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Quantità 5 g
Peso formulazione 169.11
Percent Purity 98%