Learn More
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11384676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384676 1 g 1g
11374676 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384676 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32610.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80517-21-1 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80517-21-1
Formula molecolare C7H3FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.111
Numero MDL MFCD00277447
InChI Key MNEAKKQYFSYZEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-5-fluoronitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-2-nitro, buttpark 100\07-73, pubchem4795, acmc-209pjl, 4-fluoro-2-nitrobenzonitrle, ksc497q7l, 4-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile,4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 2774652
IUPAC Name 4-fluoro-2-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 69°C to 73°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 166.11
Percent Purity 97%