Learn More
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11488926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488926 10 g 10g
11478926 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17067.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-39-5
Formula molecolare C7H5F4N
Molecular Weight (g/mol) 179.12
Numero MDL MFCD00007831
InChI Key LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67853
IUPAC Name 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Densità 1.38
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.463
Quantità 10 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2098758
Sinonimo 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl
Peso formulazione 179.12
Percent Purity 97%