Learn More
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10686280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686280 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10686280 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00125DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 176225-09-5
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H3ClF4O2S
Quantità 5 g
Sinonimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, pubchem4276, acmc-1c2ls, 2-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride
InChI Key IGMYEVQPXWKFQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 262.603
PubChem CID 2737548
Peso formulazione 262.61
Percent Purity 97%