Learn More
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10301470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10301470 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10301470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434220010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS 206860-48-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 141°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H5BrF4
Quantità 1 g
Sinonimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
InChI Key JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 257.03
PubChem CID 2737576
Peso formulazione 257.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.