Learn More
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10196187 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10196187 5 g Bottiglia in vetro 5g
10369447 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10196187 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430440050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 182344-16-7 | C7H5BF4O2 | 207.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182344-16-7
Formula molecolare C7H5BF4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.92
Numero MDL MFCD08062379
InChI Key SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
IUPAC Name [4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184.0°C to 186.0°C
Colore Brown to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.92
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.