Learn More
4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 168.12 |
Percent Purity | 97% |