Learn More
4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 168.12 |
| Percent Purity | 97% |
Titolo del prodotto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?