Learn More
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11305495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305495 5 g 5g
11395485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305495 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19673.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82846-18-2 | Molecular Formula: C8H7FO3 | Molecular Weight: 170.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82846-18-2
Formula molecolare C8H7FO3
Molecular Weight (g/mol) 170.139
Numero MDL MFCD00272134
InChI Key LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
PubChem CID 598436
IUPAC Name 4-fluoro-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 206°C to 208°C
Quantità 5 g
Beilstein 4178071
Peso formulazione 170.14
Percent Purity 95%