Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33212.06
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 5g
Codice prodotto. 15446017
  • 411.00€ / 5g
Spedizione stimata: 25-06-2021
Identificatori chimici
1373920-72-9
193.145
HNXLESNHAMSHBA-UHFFFAOYSA-N
86277674
CC1=CC(=CC(=C1F)C(F)(F)F)N
C8H7F4N
MFCD22201067
4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl aniline
4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Specifica
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
1373920-72-9
MFCD22201067
4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl aniline
CC1=CC(=CC(=C1F)C(F)(F)F)N
193.145
193.14
5g
C8H7F4N
UN2811
HNXLESNHAMSHBA-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
86277674
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati