Learn More
4-Fluoro-3-methylaniline, 97%
Codice prodotto. 11472857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472857 25 g 25g
11462857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15482.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 452-69-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-69-7
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Numero MDL MFCD00025294
InChI Key NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-aminotoluene, 4-fluoro-m-toluidine, 5-amino-2-fluorotoluene, 4-fluoro-3-methylbenzenamine, 4-fluoro-3-methylphenylamine, benzenamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methyl aniline, 4-fluoro-3-methyl-aniline, 4-fluor-3-methylanilin, pubchem1513
PubChem CID 67981
IUPAC Name 4-fluoro-3-methylaniline
SMILES CC1=CC(N)=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-methylaniline
Punto di fusione 32°C to 36°C
Densità 1.12
Punti di ebollizione 85°C to 86°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2935561
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 97%