Learn More
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15481159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15481159 5 g 5g
15478706 250 mg 250mg
15471159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15481159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64110.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629672-19-1
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.63
Numero MDL MFCD01365818
InChI Key ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methyl, chloro 4-fluoro-3-methylphenyl sulfone, ablock ab-12-8863, 5-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, 4-fluro-3-methylphenyl-sulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2782758
SMILES CC1=C(F)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 35°C to 40°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3254603
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 208.63
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid