Learn More
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15407565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407565 250 mg 250mg
15497555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407565 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26154.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 878572-17-9
Formula molecolare C8H3F4NO4
Molecular Weight (g/mol) 253.109
Numero MDL MFCD08282778
InChI Key XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24721083
IUPAC Name 4-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 120°C to 124°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 253.11
Percent Purity 97%