Learn More
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11379925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379925 5 g 5g
11369925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379925 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19899.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 400-93-1
Formula molecolare C8H6FNO3
Molecular Weight (g/mol) 183.138
Numero MDL MFCD00115369
InChI Key PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
IUPAC Name 1-(4-fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Punto di fusione 45°C to 50°C
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2211976
Peso formulazione 183.14
Percent Purity 98%