Learn More
4-Fluoro-3-nitroaniline, 99%
Codice prodotto. 10753551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753551 100 g Bottiglia in vetro 100g
10721345 5 g Bottiglia in vetro 5g
10645992 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168401000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 364-76-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-76-1
Formula molecolare C6H5FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 156.12
Numero MDL MFCD00007833
InChI Key LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
PubChem CID 67768
ChEBI CHEBI:48642
IUPAC Name 4-fluoro-3-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitroaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96°C to 99°C
Colore Ochre
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(NO2)NH2
Quantità 100 g
Beilstein 12, 729
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 156.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-3-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.