Learn More
4-Fluoro-3-nitroaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-3-nitroaniline |
| CAS | 364-76-1 |
| Formula molecolare | C6H5FN2O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.11 |