Learn More
4-Fluoro-3-nitroanisole, 95%
Codice prodotto. 15458118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458118 5 g 5g
15468118 250 mg 250mg
15448118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15458118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61554.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61324-93-4 | C7H6FNO3 | 171.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61324-93-4
Formula molecolare C7H6FNO3
Molecular Weight (g/mol) 171.127
Numero MDL MFCD11848442
InChI Key ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
PubChem CID 565653
IUPAC Name 1-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitroanisole
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid