Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10211193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10211193 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10211193 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02056DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H4FNO3
Formula lineare FC6H3(NO2)CHO
Numero MDL MFCD01861388
Quantità 1 g
Sinonimo 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
InChI Key ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
IUPAC Name 4-fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 169.111
PubChem CID 598129
Peso formulazione 169.11
Percent Purity 97%