Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316579 5 g 5g
11306579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26181.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42564-51-2 | Molecular Formula: C7H4FNO3 | Molecular Weight: 169.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42564-51-2
Formula molecolare C7H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.111
Numero MDL MFCD01861388
InChI Key ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 598129
IUPAC Name 4-fluoro-3-nitrobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 44°C to 47°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 169.11
Percent Purity 98%