Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11479722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479722 100 g 100g
11459722 5 g 5g
11469722 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479722 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10800.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 453-71-4
Formula molecolare C7H4FNO4
Molecular Weight (g/mol) 185.11
Numero MDL MFCD00007058
InChI Key BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC Name 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 121°C to 126°C
Punti di ebollizione 92°C (15 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 2107562
Peso formulazione 185.11
Percent Purity 98%