Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10430921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10430921 5 g Bottiglia in vetro 5g
10783583 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10430921 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305060050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 453-71-4
Formula molecolare C7H4FNO4
Molecular Weight (g/mol) 185.11
Numero MDL MFCD00007058
InChI Key BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC Name 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 120.0°C to 126.0°C
Colore Tan to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(NO2)CO2H
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 185.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder