Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30390081
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30390081 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390081 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4895255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
CAS 367-86-2
Formula molecolare C7 H3 F4 N O2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-2-nitro-4-trifluoromethylbenzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 3-Nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-nitrobenzofluoride, 4-Trifluoromethyl-2-nitro-1-fluorobenzene, NSC 10303, α,α,α,4-Tetrafluoro-3-nitrotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 209.1
Peso formulazione 209.01