Learn More
4-Fluoro-3-nitrotoluene, 98%
Codice prodotto. 15409958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15409958 25 g 25g
15419958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15409958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63317.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 446-11-7 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-11-7
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
Numero MDL MFCD00007060
InChI Key OORBDHOQLZRIQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylnitrobenzene, 4-methyl-2-nitro-1-fluorobenzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro, pubchem1597, acmc-1aqwi, 4-fluro-3-nitrotoluene, 4-fluoro-3-nitro toluene
PubChem CID 136287
IUPAC Name 1-fluoro-4-methyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-nitrotoluene
Colore Red to Brown
Punti di ebollizione 241°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2253853
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid