Learn More
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10302360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10302360 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10302360 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00176DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1682-10-6
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H3ClF4O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b
InChI Key AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F
IUPAC Name 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 262.603
PubChem CID 2737549
Peso formulazione 262.61
Percent Purity 97%